Learn More
5,6-diamino-2-tiouracilo-13C,15N, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-2-thiouracil-13C,15N |
| CAS | 1246816-80-7 |
| Fórmula molecular | C313CH6N315NOS |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5,6-Diamino-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone-13C,15N, 5,6-Diamino-2-thio-uracil, -13C,15N 2-Mercapto-4,5-diamino-6-hydroxypyrimidine-13C,15N, 4,5-Diamino-2-mercaptopyrimidin-6-ol-13C,15N, 4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine-13C,15N, 5,6-Diamino-2-thiouracil-13C,15N, NSC 147804-13C,15N, NSC 45759-13C,15N |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)/i2+1,5+1 |
| SMILES | [15NH2]C1=[13C](N)NC(=S)NC1=O |
| Peso molecular (g/mol) | 160.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.0266 |