Learn More
Diclorhidrato de 5,6-diamino-2-hidroxibenzimidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole, Dihydrochloride |
| CAS | 42815-81-6 |
| Fórmula molecular | C7 H8 N4 O . 2 Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2H-Benzimidazol-2-one, 5,6-diamino-1,3-dihydro-, hydrochloride (1:2), 2H-Benzimidazol-2-one, 5,6-diamino-1,3-dihydro-, dihydrochloride (9CI), 5,6-Diamino-2(3H)-benzimidazolone dihydrochloride, 5,6-Diaminobenzimidazolone dihydrochloride, 5,6-Diamino-2-hydroxybenzimidazole dihydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8N4O.2ClH/c8-3-1-5-6(2-4(3)9)11-7(12)10-5;;/h1-2H,8-9H2,(H2,10,11,12);2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1cc2nc(O)[nH]c2cc1N |
| Nombre IUPAC | 5,6-diamino-1H-benzimidazol-2-ol;diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 237.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 236.0232 |