Learn More
5,6-Diamino-2,4-dihidroxipirimidina, sal de hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine, Hydrochloride Salt |
| CAS | 53608-89-2 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N4 O2 . H Cl |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5,6-Diaminouracil Hydrochloride, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, hydrochloride (1:1), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, monohydrochloride (9CI), 4,5-Diamino-2,6-dihydroxypyrimidine hydrochloride, 5,6-Diaminouracil hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O2.ClH/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H |
| SMILES | Cl.NC1=C(N)C(=O)NC(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 5,6-diamino-1H-pirimidina-2,4-diona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 178.577 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 178.0258 |