Learn More
5,6-Diamino-2,4-dihidroxipirimidina-13C2, sal de hidrocloruro, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine-13C2, Hydrochloride Salt |
| CAS | 1346605-20-6 |
| Fórmula molecular | C213C2H7ClN4O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4,5-Diaminouracil13C2, Hydrochloride Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N4O2.ClH/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9;/h5H2,(H4,6,7,8,9,10);1H/i1+1,3+1; |
| SMILES | Cl.N[13C]1=C(N)NC(=O)N[13C]1=O |
| Nombre IUPAC | 5,6-diamino-(4,5-^{13}C_{2})1H-pirimidina-2,4-diona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 180.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0325 |