Learn More
5,6-diamino-2-(2-propoxifenil)pirimidin-4(3H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-2-(2-propoxyphenyl)pyrimidin-4(3H)-one |
| CAS | 57075-34-0 |
| Fórmula molecular | C13 H16 N4 O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N4O2/c1-2-7-19-9-6-4-3-5-8(9)12-16-11(15)10(14)13(18)17-12/h3-6H,2,7,14H2,1H3,(H3,15,16,17,18) |
| SMILES | CCCOc1ccccc1C2=NC(=O)C(=C(N)N2)N |
| Nombre IUPAC | 5,6-diamino-2-(2-propoxifenil)-1H-pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 260.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1273 |