Learn More
5,6-diamino-2,2-difluorobenzodioxol, diclorhidrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diamino-2,2-difluorobenzodioxole, Dihydrochloride |
| CAS | 97966-69-3 |
| Fórmula molecular | C7 H6 F2 N2 O2 . 2 Cl H |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6F2N2O2.2ClH/c8-7(9)12-5-1-3(10)4(11)2-6(5)13-7;;/h1-2H,10-11H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1cc2OC(F)(F)Oc2cc1N |
| Nombre IUPAC | 2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5,6-diamina; diclorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 261.05 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.9931 |