Learn More
Monoclorhidrato de 5,6-diamino-1,3-dipropil-2,4(1H,3H)-pirimidindiona, TRC
Código de producto. 30366472
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366472 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30366472 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4177752.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione Monohydrochloride
CAS 324002-49-5
Fórmula molecular C10H18N4O2 . (HCl)
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-1,3-dipropyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-1,3-dipropyl-, monohydrochloride (9CI), 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione monohydrochloride, 1,3-Dipropyl-5,6-diaminouracil monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyl-1H-pyrimidine-2,4-dione monohydrochloride, 5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil monohydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18N4O2.ClH/c1-3-5-13-8(12)7(11)9(15)14(6-4-2)10(13)16;/h3-6,11-12H2,1-2H3;1H
SMILES Cl.CCCC1C(=C(N)C(=O)C(CCC)C1=O)N
Peso molecular (g/mol) 262.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.1197