Learn More
5- y 6-(di-fluorometoxi)-2-[(RS)-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metil]sulfinil]-1-metil-1H-bencimidazol, Mikromol™
Descripción
5- y 6-(di-fluorometoxi)-2-[(RS)-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metil]sulfinil]-1-metil-1H-benzimidazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Methyl Pantoprazole |
| CAS | 624742-53-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Methyl Pantoprazole |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H17 F2 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-(difluoromethoxy)-2-[[(3,4-dimethoxy-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-1-methyl-1H-Benzimidazole, Pantoprazole Sodium Sesquihydrate Imp. D (EP), Pantoprazole Related Compound D and F Mixture, Pantoprazole Sodium Impurity D + F, Pantoprazole Impurity D + F |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17F2N3O4S/c1-22-13-5-4-10(26-16(18)19)8-11(13)21-17(22)27(23)9-12-15(25-3)14(24-2)6-7-20-12/h4-8,16H,9H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1ccnc(CS(=O)c2nc3cc(OC(F)F)ccc3n2C)c1OC |
| Nombre IUPAC | 5-(difluorometoxi)-2-[(3,4-dimetoxipiridin-2-il)metilsulfinil]-1-metilbencimidazol |
| Mostrar más |