Learn More
5,6-Deshidrometisticina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dehydromethysticin |
| CAS | 56070-90-7 |
| Fórmula molecular | C15 H12 O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 6-[(1E)-2-(1,3-Benzodioxol-5-Yl)Ethenyl]-4-Methoxy-2H-Pyran-2-One |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h2-8H,9H2,1H3/b4-2+ |
| SMILES | COC1=CC(=O)OC(=C1)\C=C\c2ccc3OCOc3c2 |
| Nombre IUPAC | 6-[(E)-2-(1,3-benzodioxol-5-il)etelitilo]-4-metoxipiran-2-una |
| Peso molecular (g/mol) | 272.253 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.068 |