Learn More
5,6-Deshidro-N-metil Desloratadina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Dehydro-N-methyl Desloratadine |
| CAS | 117811-18-4 |
| Fórmula molecular | C20 H19 Cl N2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 8-chloro-11-(1-methyl-4-piperidinylidene)-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H19ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-7,10,13H,8-9,11-12H2,1H3 |
| SMILES | CN1CCC(=C2c3ccc(Cl)cc3C=Cc4cccnc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 13-cloro-2-(1-metilpiperidin-4-ilideno)-4-azatriciclo[9.4.0.03,8]pentadeca-1(11),3(8),4,6,9,12,14-heptaeno |
| Peso molecular (g/mol) | 322.831 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 322.124 |