Learn More
5,6-Finasterida Dehidro, TRC
Código de producto. 30012464
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012464 50 mg 50 miligramos
30010628 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012464 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD22965550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1800205-94-0
Fórmula molecular C23 H34 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 370.53
Sinónimo N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-azaandrosta-1,5-diene-17β-carboxamide, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-N-(1,1-Dimethylethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-dodecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, 5,6-Dehydrofinasteride, 1H-Indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide, N-(1,1-dimethylethyl)-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-dodecahydro-4a,6a-dimethyl-2-oxo-, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-, N-(1,1-Dimethylethyl)-3-oxo-4-azaandrosta-1,5-diene-17beta-carboxamide, (4aR,4bS,6aS,7S,9aS,9bS)-N-(tert-butyl)-4a,6a-dimethyl-2-oxo-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10-dodecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
Nombre IUPAC (1S,3aS,3bS,9aR,9bS,11aS)-N-tert-butil-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,6,9b,10,11-decahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
SMILES CC(C)(C)NC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4NC(=O)C=C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Finasteride EP Impurity C
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34N2O2/c1-21(2,3)25-20(27)17-8-7-15-14-6-9-18-23(5,13-11-19(26)24-18)16(14)10-12-22(15,17)4/h9,11,13-17H,6-8,10,12H2,1-5H3,(H,24,26)(H,25,27)/t14-,15-,16-,17+,22-,23+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.262
Porcentaje de pureza >95%