Learn More
5,6-Crisenediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Chrysenedione |
| CAS | 2051-10-7 |
| Fórmula molecular | C18 H10 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 5,6-Chrysenedione, 5,6-Chrysenequinone, 5,6-Chrysoquinone, Chrysenequinone, NSC 5192 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H10O2/c19-17-15-8-4-3-7-13(15)14-10-9-11-5-1-2-6-12(11)16(14)18(17)20/h1-10H |
| SMILES | O=C1C(=O)c2c(ccc3ccccc23)c4ccccc14 |
| Nombre IUPAC | criseno-5,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 258.271 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 258.068 |