Learn More
MedChemExpress 5(6)-CFDA
Código de producto. 16488896
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488896 100 mg 100 miligramos
16414677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488896 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0722
MedChemExpress 5(6)-CFDA (5-(6)-Carboxyfluorescein diacetate) is a cell-permeant, amine-reactive green fluorescent probe used to stain cells for analysis in applications. (λex: 492 nm; λem: 517 nm).
Tekniske data
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Tipo de producto Dye Reagents
Cantidad 100 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 125 mg/mL (271.51 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Peso molecular 460.39 g/mol
CAS 124387-19-5
Sinónimo 5-(6)-Carboxyfluorescein diacetate ∣ CFDA
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.