Learn More
5(6)-carboxitetrametilrodamina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine |
| CAS | 98181-63-6 |
| Fórmula molecular | C25H22N2O5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 9-[2,4(or 2,5)-Dicarboxyphenyl]-3,6-bis(dimethylamino)-xanthylium Inner Salt, 5(6)-TAMRA |
| SMILES | O=C(O)C(C=C1C([O-])=O)=CC=C1C2=C3C(C=C(N(C)C)C=C3)=[O+]C4=C2C=CC(N(C)C)=C4 |
| Nombre IUPAC | Xantilio, 9-(2,4-dicarboxifenil)-3,6-bis(dimetilamino)-, sal interna (9CI, ACI) |
| Peso molecular (g/mol) | 430.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 430.15 |