Learn More
5(6)-Éster succinimidil de carboxitetrametilrrodamina (grado técnico), TRC
Código de producto. 30367042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30367042 5 mg -
30359092 25 mg 25 miligramos
30358460 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30367042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1826505MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 246256-50-8
Fórmula molecular C24 H22 N2 O3 . C6 H7 N O4
Peso molecular (g/mol) 543.567
Sinónimo 5,6-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester, 5/6-TAMRA-SE, NHS-Rhodamine
Nombre IUPAC 2-[3,6-bis(dimetilamino)xanteno-10-ium-9-il]benzoato; (2,5-dioxopirrolidina-1-il) acetato
SMILES CN(C)c1ccc2c(c3ccccc3C(=O)[O-])c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C.CC(=O)ON5C(=O)CCC5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5(6)-Carboxytetramethylrhodamine Succinimidyl Ester (Technical Grade)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H22N2O3.C6H7NO4/c1-25(2)15-9-11-19-21(13-15)29-22-14-16(26(3)4)10-12-20(22)23(19)17-7-5-6-8-18(17)24(27)28;1-4(8)11-7-5(9)2-3-6(7)10/h5-14H,1-4H3;2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.201