Learn More
5(6)-Carboxifluoresceína, TRC
Código de producto. 30368375
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30368375 5 g 5 g
30353573 1 g 1 g
30367523 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30368375 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1783155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72088-94-9
Fórmula molecular 2 C21 H12 O7
Peso molecular (g/mol) 752.63
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-1-oxospiro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-5-ácido carboxílico;3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-5-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccc2c(c1)C(=O)OC23c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35.OC(=O)c6ccc7C(=O)OC8(c9ccc(O)cc9Oc%10cc(O)ccc8%10)c7c6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5(6)-Carboxyfluorescein
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H12O7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)21(15)14-4-1-10(19(24)25)7-13(14)20(26)28-21;22-11-2-5-14-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-15(18)21(14)16-7-10(19(24)25)1-4-13(16)20(26)28-21/h2*1-9,22-23H,(H,24,25)
Formula Weight (peso de la fórmula) 752.1166