Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-Carboxifluoresceína, mezcla de isómeros, 97 %
Código de producto. 11353067
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11353067 250 mg 250 miligramos
11343067 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11353067 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor L13439.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72088-94-9
Fórmula molecular C42H24O14
Peso molecular (g/mol) 752.64
Número MDL MFCD00151081
Clave InChI BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
PubChem CID 44119975
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-1-oxospiro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-5-ácido carboxílico;3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-5-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5(6)-Carboxyfluorescein
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión ∼300°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.32
Porcentaje de pureza 97%