Learn More
Diisobutirato de 5(6)-carboxifluoresceína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5(6)-Carboxyfluorescein Diisobutyrate |
| CAS | 287111-44-8 |
| Fórmula molecular | C29 H24 O9 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H24O9/c1-14(2)26(32)35-17-6-9-21-23(12-17)37-24-13-18(36-27(33)15(3)4)7-10-22(24)29(21)20-8-5-16(25(30)31)11-19(20)28(34)38-29/h5-15H,1-4H3,(H,30,31) |
| SMILES | CC(C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)C)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)O)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 3',6'-bis(2-metilpropanoiloxi)-3-oxospiro[2-benzofuran-1,9'-xanteno]-5-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 516.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 516.142 |