Learn More
MedChemExpress 5(6)-Carboxifluoresceína
Código de producto. 16451589
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
1 g
Código de producto.
16451589 1 g
1 options
Código de producto. 16451589 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15940
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress 5(6)-Carboxyfluorescein (5(6)-FAM) is an amine-reactive pH-sensitive green fluorescent probe. 5(6)-Carboxyfluorescein (5(6)-FAM) can be used to label proteins, peptides and nucleotides.
5(6)-Carboxyfluorescein can be used for the detection of tumour areas in vivo.
Especificaciones
Cantidad 1 g
Peso molecular 752.63 g/mol
Solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (83.04 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
Contenido y almacenamiento -20°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 72088-94-9
Sinónimo 5(6)-FAM ∣ 5-(and-6)-Carboxyfluorescein mixed isomers