Learn More
MedChemExpress 5(6)-Aminofluorescein
Código de producto. 16432316
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
16432316 500 mg 500 miligramos
16422409 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 16432316
Marca: MedChemExpress HYD0029
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 5(6)-Aminofluorescein (5(6)-AFM) is a a precursor for synthesis of 5(6)-FITC (HY-15941). 5(6)-FITC is an amine-reactive derivative of fluorescein dye.
Especificaciones
Cantidad 500 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 347.32 g/mol
Solubilidad DMSO : ≥ 39 mg/mL (112.29 mM)
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 27599-63-9
Sinónimo 5(6)-AFM ∣ Fluoresceinamine mixed isomers