Learn More
(5ξ )-6-amino-6-desoxi-1,2-O-(1-metiletiliden)-aD-xilo-hexofuranosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (5Xi)-6-Amino-6-deoxy-1,2-O-(1-methylethylidene)-alpha-D-xylo-hexofuranose |
| CAS | 354764-01-5 |
| Fórmula molecular | C9H17NO5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H17NO5/c1-9(2)14-7-5(12)6(4(11)3-10)13-8(7)15-9/h4-8,11-12H,3,10H2,1-2H3/t4?,5-,6?,7?,8-/m1/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@H]2OC(C(O)CN)[C@@H](O)C2O1 |
| Nombre IUPAC | (3aR,6R)-5-(2-amino-1-hidroxietil)-2,2-dimetil-3a,5,6,6a-tetrahidrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 219.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.1107 |