Learn More
5,6,8,9-tetrahidro-7H-dibenzo[c,g]carbazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6,8,9-Tetrahydro-7H-dibenzo[c,g]carbazole |
| CAS | 117766-87-7 |
| Fórmula molecular | C20 H17 N |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H17N/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17-19(15)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)21-17/h1-8,21H,9-12H2 |
| SMILES | C1Cc2[nH]c3CCc4ccccc4c3c2c5ccccc15 |
| Peso molecular (g/mol) | 271.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 271.1361 |