Learn More
Éster etílico del ácido 5,6,8,9,10,11-hexahidro-11-hidroxi-benz[a]antraceno-11-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6,8,9,10,11-Hexahydro-11-hydroxy-benz[a]anthracene-11-acetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 85319-73-9 |
| Fórmula molecular | C22H24O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 4-Hydroxy-1-(11-hydroxy-5,6,8,9,10,11-hexahydrotetraphen-11-yl)butan-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H24O3/c23-11-9-18(24)14-22(25)10-3-5-17-12-16-8-7-15-4-1-2-6-19(15)20(16)13-21(17)22/h1-2,4,6,12-13,23,25H,3,5,7-11,14H2 |
| SMILES | OCCC(=O)CC1(O)CCCc2cc3CCc4ccccc4c3cc12 |
| Nombre IUPAC | 4-hidroxi-1-(11-hidroxi-6,8,9,10-tetrahidro-5H-benzo[a]antraceno-11-il)butan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 336.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 336.1725 |