Learn More
Éster etílico del ácido 5,6,8,9,10,11-hexahidro-11-hidroxi-benz[a]antraceno-11-acético, TRC
Código de producto. 30400302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30400302 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30400302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH29474510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 5,6,8,9,10,11-Hexahydro-11-hydroxy-benz[a]anthracene-11-acetic Acid Ethyl Ester
CAS 85319-73-9
Fórmula molecular C22H24O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Hydroxy-1-(11-hydroxy-5,6,8,9,10,11-hexahydrotetraphen-11-yl)butan-2-one
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24O3/c23-11-9-18(24)14-22(25)10-3-5-17-12-16-8-7-15-4-1-2-6-19(15)20(16)13-21(17)22/h1-2,4,6,12-13,23,25H,3,5,7-11,14H2
SMILES OCCC(=O)CC1(O)CCCc2cc3CCc4ccccc4c3cc12
Nombre IUPAC 4-hidroxi-1-(11-hidroxi-6,8,9,10-tetrahidro-5H-benzo[a]antraceno-11-il)butan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 336.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 336.1725
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.