Learn More
5,6,7-Trihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11359035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11359035 100 mg 100 miligramos
11349035 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11359035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14185.MC
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 491-67-8 | C15H10O5 | 270.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-67-8
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Número MDL MFCD00017459
Clave InChI FXNFHKRTJBSTCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo baicalein, 5,6,7-trihydroxyflavone, noroxylin, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, biacalein, baicelein, chembl8260, 4h-1-benzopyran-4-one, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl, 5,7-trihydroxyflavone, 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one
PubChem CID 5281605
ChEBI CHEBI:2979
Nombre IUPAC 5,6,7-trihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES OC1=C(O)C(O)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7-Trihydroxyflavone
Punto de fusión 268°C to 270°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 272683
Índice Merck 14,942
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,6,7-Trihydroxyflavone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Baicalein