Learn More
5,6,7,8-Tetrahidroquinoxalina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11387626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11387626 5 g 5 g
11377626 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11204.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34413-35-9 | C8H10N2 | 134.182 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34413-35-9
Fórmula molecular C8H10N2
Peso molecular (g/mol) 134.182
Número MDL MFCD00038078
Clave InChI XCZPDOCRSYZOBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclohexapyrazine, quinoxaline, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-m153cj9ra0, fema no. 3321, 5.6.7.8-tetrahydroquinoxaline, nutty quinoxaline, pubchem15475, acmc-209i7e, dsstox_cid_27678, dsstox_rid_82495
PubChem CID 36822
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidroquinoxalina
SMILES C1CCC2=NC=CN=C2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydroquinoxaline
Densidad 1.061
Punto de ebullición 72°C to 74°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación 92°C (197°F)
Índice de refracción 1.542
Cantidad 5 g
Beilstein 957053
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 99%