Learn More
5,6,7,8-Tetrahidroquinolina, TRC
Código de producto. 30132479
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132479 500 mg 500 miligramos
30009302 100 mg 100 miligramos
30003613 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132479 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795443500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10500-57-9
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Sinónimo 2,3-Cyclohexenopyridine, NSC 241127
SMILES C1CCc2ncccc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h3,5,7H,1-2,4,6H2