Learn More
5,6,7,8-Tetrahidroquinolina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15595866 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15595866 5 g 5 g
15505876 25 g 25 g
15515876 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15595866 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 188870050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10500-57-9 | C9H11N | 133.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10500-57-9
Fórmula molecular C9H11N
Peso molecular (g/mol) 133.19
Clave InChI YQDGQEKUTLYWJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,3-cyclohexeno pyridine, quinoline, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-l786aag56h, 5,6,7,8-tetra-hydroquinoline, 5,6,7,8-tetrahydro-quinoline, pubchem5891, 2,3-cyclohexenopyridine, g00034-watson-int, 2,3-cyclohexano pyridine, acmc-2098eh
PubChem CID 66335
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidroquinolina
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC=N2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline
Densidad 1.0300g/mL
Punto de ebullición 218.0°C to 222.0°C
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 5 g
Beilstein 20,II,176
Gravedad específica 1.03
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,6,7,8-Tetrahydroquinoline, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.