Learn More
Ácido 5,6,7,8-tetrahidroquinazolina-6-carboxílico, TRC
Código de producto. 30454253
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454253 10 mg 10 miligramos
30454225 100 mg -
30452608 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454253 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT30420510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1369096-46-7
Fórmula molecular C9H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 178.19
Nombre IUPAC ácido 5,6,7,8-tetrahidroquinazolina-6-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCc2ncncc2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H10N2O2/c12-9(13)6-1-2-8-7(3-6)4-10-5-11-8/h4-6H,1-3H2,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0742