Learn More
Ácido 5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico, TRC
Código de producto. 30411935
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411935 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30411935 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2941001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
CAS 4242-18-6
Fórmula molecular C11 H12 O2
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-Naphthalenecarboxylic acid','5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid','5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cccc2CCCCc12
Nombre IUPAC Ácido 5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837