Learn More
Ácido 5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico, Mikromol
Código de producto. 30461615
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461615 25 mg
1 options
Código de producto. 30461615 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3779.080025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
CAS 4242-18-6
Nombres de analitos o componentes 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C11 H12 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 1-Naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-tetrahydro-, 1-Naphthoic acid, 5,6,7,8-tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic acid, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthoic acid, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalen-1-carboxylic acid, NSC 44874, 5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-1-carboxylic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6H2,(H,12,13)
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OC(=O)c1cccc2CCCCc12
Nombre IUPAC Ácido 5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 176.21
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176,0837 g/mol