Learn More
5,6,7,8-Tetrahidroisoquinolina-1-amina, TRC
Código de producto. 30418926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418926 10 mg -
30416028 100 mg -
30415544 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418926 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT20561810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75704-51-7
Fórmula molecular C9 H12 N2
Peso molecular (g/mol) 148.21
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidro-2H-isoquinolina-1-imina
SMILES N=C1NC=CC2=C1CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-1-amine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2/c10-9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-11-9/h5-6H,1-4H2,(H2,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.1