Learn More
5,6,7,8-Tetrahidro-9H-pirido[3,2-b]indol-9-ona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15488995
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15488995 250 mg 250 miligramos
15478995 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15488995 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35275.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198141-12-7
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.214
Clave InChI FATNUJIDKOPJRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7,8-dihydro-5h-pyrido 3,2-b indol-9 6h-one, 5,6,7,8-tetrahydro-9h-pyrido 3,2-b indol-9-one, fatnujidkopjrf-uhfffaoysa
PubChem CID 10773892
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidropirido[3,2-b]indol-9-ona
SMILES C1CC2=C(C(=O)C1)C3=C(N2)C=CC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydro-9H-pyrido[3,2-b]indol-9-one
Punto de fusión 265°C (decomposition)
Color Marrón
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino