Learn More
5,6,7,8-tetrahidro-2-naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15468919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468919 25 g 25 g
15458919 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468919 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10164.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1125-78-6
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00001738
Clave InChI UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14305
ChEBI CHEBI:34448
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 275°C to 276°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1101302
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 98%