Learn More
5,6,7,8-tetrahidro-2-naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15458919
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
15458919 5 g 5 g
15468919 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15458919 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L10164.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148.205 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1125-78-6
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.205
Número MDL MFCD00001738
Clave InChI UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14305
ChEBI CHEBI:34448
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Specifications
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Punto de fusión 60°C to 63°C
Punto de ebullición 275°C to 276°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1101302
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 98%