Learn More
5,6,7,8-tetrahidro-2-naftol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10285750 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10285750 10 g Frasco de vidrio 10 g
10255800 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10285750 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 177470100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1125-78-6
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.2
Número MDL MFCD00001738
Clave InChI UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14305
ChEBI CHEBI:34448
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58°C to 62°C
Color Beige
Punto de ebullición 275°C to 276°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 579
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.