Learn More
5,6,7,8-tetrahidro-1-naftilamina, TRC
Código de producto. 30409256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409256 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30409256 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2949001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
CAS 2217-41-6
Fórmula molecular C10H13N
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-5-aminonaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthalenamine, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthylamine, 1-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenamine, 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenylamine, 5-Amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 5-Aminotetralin, 5-Tetralinylamine, NSC 53503
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7H,1-2,4,6,11H2
SMILES Nc1cccc2CCCCc12
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidronaftalen-1-amina
Peso molecular (g/mol) 147.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1048