Learn More
5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftilamina, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 10294410 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10294410 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10294410 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 104650250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 2217-41-6
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.22
Número MDL MFCD00001736
Clave InChI SODWJACROGQSMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthylamine, 5-aminotetralin, 1-amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene, 5-tetralylamine, 1-naphthalenamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 1-naphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro, 5-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, tetralin-5-amine, alpha-tetrahydronaphthylamine, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenamine
PubChem CID 16671
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-amine
SMILES NC1=CC=CC2=C1CCCC2
Specifications
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Nombre de nota tech., 90%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 38.0°C
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.0560g/mL
Punto de ebullición 275.0°C to 277.0°C (713.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 12, 1197
Gravedad específica 1.056
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in organic solvents (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza 98%
Grado Técnico
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthylamine
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.