Learn More
5,6,7,8-tetrahidro-1-naftol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11307705
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11307705 10 g 10 g
11317705 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11307705 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02416.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 529-35-1 | C10H12O | 148.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 529-35-1
Fórmula molecular C10H12O
Peso molecular (g/mol) 148.21
Número MDL MFCD00001734
Clave InChI SCWNNOCLLOHZIG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthol, 5-hydroxytetralin, 1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, tetralin-5-ol, 5,6,7,8-tetrahydro-alpha-naphthol, unii-1r7b5i98hv, 5,6,7,8-tetrahydronaphthol, 5,6,7,8-tetrahydro-1-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro-naphthalen-1-ol, tetrahydro-.alpha.-naphthol
PubChem CID 68258
ChEBI CHEBI:45900
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-ol
SMILES OC1=CC=CC2=C1CCCC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol
Punto de fusión 69°C to 71°C
Punto de ebullición 264°C to 265°C (705 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1865081
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.21
Porcentaje de pureza 99%