Learn More
5,6,7,8-Tetrahidro-1-naftalenol, TRC
Código de producto. 30412898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Código de producto. Cantidad
30412898 5 g
1 options
Código de producto. 30412898 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2942655G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenol
CAS 529-35-1
Fórmula molecular C10H12O
Cantidad 5 g
Sinónimo 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-5-ol, 1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
Fórmula InChI InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
SMILES Oc1cccc2CCCCc12
Nombre IUPAC 5,6,7,8-tetrahidronaftaleno-1-ol
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0888