Learn More
5,6,7,7a-Tetrahidrothieno[3,2-c]cloruro de piridinona, TRC
Código de producto. 30412240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30412240 5 g 5 g
30412239 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30412240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT2957805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115473-15-9
Fórmula molecular C7 H9 N O S . Cl H
Peso molecular (g/mol) 191.68
Sinónimo Prasugrel Impurity 7
Nombre IUPAC 5,6,7,7a-tetrahidro-4H-tieno[3,2-c]piridina-2-uno; Cloruro
SMILES Cl.O=C1SC2CCNCC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,7a-Tetrahydro-thieno[3,2-c]pyridinone Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NOS.ClH/c9-7-3-5-4-8-2-1-6(5)10-7;/h3,6,8H,1-2,4H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0172