Learn More
5,6,7,7a-tetrahidro-5-(trifenilmetil)tieno[3,2-c]piridinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6,7,7a-Tetrahydro-5-(triphenylmethyl)thieno[3,2-c]pyridino |
| CAS | 109904-26-9 |
| Fórmula molecular | C26 H23 N O S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Prasugrel Impurity 44 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H23NOS/c28-25-18-20-19-27(17-16-24(20)29-25)26(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23/h1-15,19,24H,16-18H2 |
| SMILES | O=C1CC2=CN(CCC2S1)C(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | 5-tritil-3,6,7,7a-tetrahidrotieno[3,2-c]piridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 397.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 397.15 |