Learn More
5,6,11,12-Tetradehidrodibenzo[a,e]cicloocteno, TRC
Código de producto. 30418625
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30418625 50 mg -
30421685 10 mg 10 miligramos
30418904 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30418625 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29474350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53397-65-2
Fórmula molecular C16H8
Peso molecular (g/mol) 200.23
Sinónimo 5,6,11,12-Tetradehydrobenzo[a,e][8]annulene, Dibenzocyclooctadiyne, sym-Dibenzo-1,5-cyclooctadiene-3,7-diyne
Nombre IUPAC Anuleno 5,6,11,12-tetradehidrodibenzo[2,1-a:2',1'-f][8]
SMILES c1ccc2C#Cc3ccccc3C#Cc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,11,12-Tetradehydrodibenzo[a,e]cyclooctene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H8/c1-2-6-14-11-12-16-8-4-3-7-15(16)10-9-13(14)5-1/h1-8H
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.0626