Learn More
Cloruro de 5-[5-(trifluorometil)isoxazol-3-il]tiofeno-2-sulfonilo, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-[5-(Trifluoromethyl)isoxazol-3-yl]thiophene-2-sulfonyl chloride |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 250 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 317.69 |
| Porcentaje de pureza | 97% |