Learn More
Ácido 5-({[5-(trifluorometil)-2-piridil]tio}metil)-2-furoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10151172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10151172 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10475322 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10151172 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM06169CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 238742-86-4
Fórmula molecular C12H8F3NO3S
Peso molecular (g/mol) 303.26
Número MDL MFCD00099971
Clave InChI MYDIGMNTURCKBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thio methyl-2-furoic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanyl methyl furan-2-carboxylic acid, 2-5-carboxyfurfurylthio-5-trifluoromethyl pyridine, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thiomethyl-2-furoic acid, maybridge1_004760, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridyl thiomethyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylicacid, 5-5-trifluoromethyl-2-pyridinyl thio methyl, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl thio methyl furan-2-carboxylic acid, 5-5-trifluoromethyl pyridin-2-yl sulfanylmethyl furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 2736458
Nombre IUPAC ácido 5-[5-(trifluorometil)piridin-2-il]sulfanilmetil]furano-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(CSC2=NC=C(C=C2)C(F)(F)F)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-({[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridyl]thio}methyl)-2-furoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.26
Porcentaje de pureza 97%