Learn More
5,5' '-(Propano-2,2-diil)bis(([1,1'-bifenilo]-2-ol)), TRC
Código de producto. 30409452
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30409452 100 mg -
30420231 10 mg -
30416442 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409452 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP835303100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 24038-68-4
Fórmula molecular C27 H24 O2
Peso molecular (g/mol) 380.48
Sinónimo 2-Biphenylol, 5,5' '-isopropylidenedi- (8CI), 5,5' '-(1-Methylethylidene)bis[[1,1'-biphenyl]-2-ol], 2,2-Bis(3-phenyl-4-hydroxyphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxy-3-phenylphenyl)propane, 5,5'-(1-Methylethylidene)bis[1,1'-biphenyl]-2-ol, BisOPP-A, Bisphenol PH
Nombre IUPAC 4-[2-(4-hidroxi-3-fenilfenil)propano-2-il]-2-fenilfenol
SMILES CC(C)(c1ccc(O)c(c1)c2ccccc2)c3ccc(O)c(c3)c4ccccc4
Specifications
Nombre del producto químico o material Bisphenol PH
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C27H24O2/c1-27(2,21-13-15-25(28)23(17-21)19-9-5-3-6-10-19)22-14-16-26(29)24(18-22)20-11-7-4-8-12-20/h3-18,28-29H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1776