Learn More
Éster metílico del ácido 5-(5-oxopirrolidin-2-il)nicotínico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(5-Oxopyrrolidin-2-yl)nicotinic Acid Methyl Ester |
| CAS | 2167953-44-6 |
| Fórmula molecular | C11H12N2O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-16-11(15)8-4-7(5-12-6-8)9-2-3-10(14)13-9/h4-6,9H,2-3H2,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | COC(=O)c1cncc(c1)C2CCC(=O)N2 |
| Nombre IUPAC | 5-(5-oxopirrolidin-2-il)piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 220.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 220.0848 |