Learn More
5-(5-Metil-2-tienil)tieno[2,3-d]pirimidin-4-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494596 1 g 1 g
15404606 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494596 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58856.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 851116-03-5 | Molecular Formula: C11H8N2OS2 | Molecular Weight: 248.318 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 851116-03-5
Fórmula molecular C11H8N2OS2
Peso molecular (g/mol) 248.318
Número MDL MFCD06671220
Clave InChI SYSIILLIYRVOMM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-5-methylthiophen-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-5-methylthiophen-2-yl-3h,4h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one, 5-5-methyl-2-thienyl thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 4963645
Nombre IUPAC 5-(5-metiltiofen-2-il)-3H-tieno[2,3-d]pirimidin-4-ona
SMILES CC1=CC=C(S1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(5-Methyl-2-thienyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 248.31
Porcentaje de pureza 97%