Learn More
5-(5-Metil-2-furil)tieno[2,3-d]pirimidin-4(3H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464556 5 g 5 g
15454556 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58812.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1421263-42-4 | Molecular Formula: C11H8N2O2S | Molecular Weight: 232.257 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1421263-42-4
Fórmula molecular C11H8N2O2S
Peso molecular (g/mol) 232.257
Número MDL MFCD22988976
Clave InChI PMVYUYYRYHAMLD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-5-methyl-2-furyl thieno 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5-5-methylfuran-2-yl-3h-thieno 2,3-d pyrimidin-4-one
PubChem CID 97030364
Nombre IUPAC 5-(5-metilfuran-2-il)-3H-tieno[2,3-d]pirimidin-4-ona
SMILES CC1=CC=C(O1)C2=CSC3=C2C(=O)NC=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(5-Methyl-2-furyl)thieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.25
Porcentaje de pureza 97%