Learn More
5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihidro-indol-3-ilidenemetil)-2,4-dimetil-1H-pirol-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30397485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397485 250 mg
30392974 10 mg
30397264 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30397485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595150250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 452105-33-8
Fórmula molecular C16 H13 F N2 O3
Peso molecular (g/mol) 300.28
Sinónimo 5-[(5-Fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene)methyl]-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic Acid
Nombre IUPAC 5-[(5-fluoro-2-oxo-1H-indol-3-ilideno)metilo]-2,4-dimetil-1H-pirol-3-carboxílico
SMILES Cc1[nH]c(C=C2C(=O)Nc3ccc(F)cc23)c(C)c1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(5-Fluoro-2-oxo-1,2-dihydro-indol-3-ylidenemethyl)-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H13FN2O3/c1-7-13(18-8(2)14(7)16(21)22)6-11-10-5-9(17)3-4-12(10)19-15(11)20/h3-6,18H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.091